Cyclopropancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trimethylencarbonsäure
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 143 EUR
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Cyclopropancarbonsäure 98%
Cyclopropancarbonsäure
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86.09 g/mol
Siedepunkt: 182…184 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 14…19 °C
Dichte: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001287
CAS-Nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8 II