8-Aminochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Chinolin-8-ylamin
OR5298-100G OR5298-25G OR5298-5G
APOSOR5298-100GEA 183 EUR
APOSOR5298-100G APOSOR5298-25G APOSOR5298-5G
8-Aminochinolin 98%
8-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 174 °C/26mmHg
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006809
CAS-Nummer: 578-66-5
EINECS: 209-427-9