4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52981-10G OR52981-1G OR52981-5G
APOSOR52981-10GEA 290 EUR
APOSOR52981-10G APOSOR52981-1G APOSOR52981-5G
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
4,6-Dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formel: C₈H₁₀N₄
Molecular Weight: 162.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00124667
CAS-Nummer: 41601-44-9