Ethylcyclopropancarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5300-25G OR5300-100G OR5300-500G
APOSOR5300-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5300-25G APOSOR5300-100G APOSOR5300-500G
Ethylcyclopropancarboxylat 98%
Ethylcyclopropancarboxylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,15 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001282
CAS-Nummer: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
UN: 3272
ADR: 3,II