Ethyl-(S)-(-)-lactat 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (S)-(-)-Ethyllactat, L(-)-Milchsäureethylester, Ethyl-(S)-(-)-2-hydroxypropionat, (S)-(-)-2-Hydroxypropansäureethylester

OR5301-500G
APOSOR5301-500GEA 43.5 EUR
APOSOR5301-500G
Ethyl-(S)-(-)-lactat 99%
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 118,13 g/mol
Siedepunkt: 152…155 °C
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR