1-Iodpentan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Pentyliodid, Pentyliodid, Amyliodid
OR53033-100G
OR53033-500G
APOSOR53033-100GEA
120
EUR
APOSOR53033-100G
APOSOR53033-500G
1-Iodpentan 98%
1-Iodpentan
Formel:
C₅H₁₁I Molecular Weight: 198,05 g/mol Siedepunkt: 154…156 °C Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 1,515 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001100 CAS-Nummer: 628-17-1 EINECS: 211-030-0 UN: 1993 ADR: 3,III |