5-Brom-8-chinolinol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Bromoquinolin-8-ol

OR53034-10G OR53034-25G OR53034-5G
APOSOR53034-10GEA 201 EUR
APOSOR53034-10G APOSOR53034-25G APOSOR53034-5G
5-Brom-8-chinolinol 95%
5-Brom-8-chinolinol
Formel: C₉H₆BrNO
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457011
CAS-Nummer: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR