4-Chlor-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR53047-25G
APOSOR53047-25GEA 71.2 EUR
APOSOR53047-25G
4-Chlor-6,7-bis(2-methoxyethoxy)chinazolin
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Formel: C₁₄H₁₇ClN₂O₄
Molecular Weight: 312,7500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09751265
CAS-Nummer: 183322-18-1