Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl p-methoxyhydrocinnamate, Methyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate
OR53092-1G
OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA
21.9
EUR
APOSOR53092-1G
APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194.23 g/mol Siedepunkt: 120 °C Schmelzpunkt: 37…41 °C Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01923356 CAS-Nummer: 15823-04-8 |