EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: WSC, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid, EDC, N'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diamin, EDAC
OR53094-100G OR53094-25G OR53094-5G
APOSOR53094-100GEA 203 EUR
APOSOR53094-100G APOSOR53094-25G APOSOR53094-5G
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid) 98%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid)
Formel: C₈H₁₇N₃
Molecular Weight: 155,24 g/mol
Dichte: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044916
CAS-Nummer: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III