5-Nitrobenzimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitro-1H-benzimidazole
OR53095-100G OR53095-25G
APOSOR53095-100GEA 132 EUR
APOSOR53095-100G APOSOR53095-25G
5-Nitrobenzimidazol
5-Nitrobenzimidazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163.14 g/mol
Schmelzpunkt: 207…211 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005604
CAS-Nummer: 94-52-0