Hexylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Aminohexan
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 284 EUR
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Hexylamin
Hexylamin
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 129…131 °C
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008240
CAS-Nummer: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8+3,I