1,6-Dibrompyren 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53108-25G
OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA
132
EUR
APOSOR53108-25G
APOSOR53108-5G
1,6-Dibrompyren 98%
1,6-Dibromopyrene
Formel:
C₁₆H₈Br₂ Schmelzpunkt: 230 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09263746 CAS-Nummer: 27973-29-1 |