2,7-Dibrom-9,10-phenanthrendion
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53109-25G
APOSOR53109-25GEA
88.6
EUR
APOSOR53109-25G
2,7-Dibrom-9,10-phenanthrendion
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Formel:
C₁₄H₆Br₂O₂ Molecular Weight: 366,01 g/mol Schmelzpunkt: 331 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03931078 CAS-Nummer: 84405-44-7 |