(4-Brom-2-pyridinyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR53132-5G
APOSOR53132-5GEA 63.8 EUR
APOSOR53132-5G
(4-Brom-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Brom-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,0200 g/mol
Schmelzpunkt: 49…54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09800557
CAS-Nummer: 131747-45-0