Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Thr(Trt)-OH, (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(trityloxy)butanoic acid
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 132 EUR
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Formel: C₃₈H₃₃NO₅
Molecular Weight: 583,684 g/mol
Schmelzpunkt: 70…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00237034
CAS-Nummer: 133180-01-5