2-Toluoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylbenzoesäurechlorid, 2-Tolylsäurechlorid, 2-Methylbenzoylchlorid, 2-Methylbenzol-1-carbonylchlorid
OR5314-100G
OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA
65.5
EUR
APOSOR5314-100G
APOSOR5314-500G
2-Toluoylchlorid 98%
2-Toluoylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO Molecular Weight: 154,6 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C/12mmHg Dichte: 1,187 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000668 CAS-Nummer: 933-88-0 EINECS: 213-273-8 UN: 3265 ADR: 8,II |