Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
OR53168-1G OR53168-5G
APOSOR53168-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53168-1G APOSOR53168-5G
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formel: C₅H₇N₃O₃
Molecular Weight: 157,13 g/mol
Schmelzpunkt: 200…205 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03425200
CAS-Nummer: 4970-53-0