6-Chlor-1-hexen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 270 EUR
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Chlor-1-hexen
6-Chlor-1-hexen
Formel: C₆H₁₁Cl
Siedepunkt: 135…136 °C
Dichte: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039391
CAS-Nummer: 928-89-2
UN: 1993
ADR: 3,III