3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53172-100G
APOSOR53172-100GEA 314 EUR
APOSOR53172-100G
3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Formel: C₆H₁₄NO₅P
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00468093
CAS-Nummer: 20120-33-6