Sebacinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Decandisäure, 1,8-Octandicarbonsäure, 1,10-Decandisäure
OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-250GEA 55.3 EUR
APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Sebacinsäure
Sebacinsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Molecular Weight: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 295 °C/100mmHg
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
Merck Index: 12,08558