1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53176-100MG OR53176-250MG
APOSOR53176-100MGEA 340 EUR
APOSOR53176-100MG APOSOR53176-250MG
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
1,5-Naphthyridin-3-ol
Formel: C₈H₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11656382
CAS-Nummer: 14756-78-6