Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR53199-1G OR53199-5G
APOSOR53199-1GEA 122 EUR
APOSOR53199-1G APOSOR53199-5G
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₂₂H₂₃NO₄
Molecular Weight: 365.43 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862343
CAS-Nummer: 147900-46-7