4-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5321-1G OR5321-250MG
APOSOR5321-1GEA 754 EUR
APOSOR5321-1G APOSOR5321-250MG
4-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure 96%
4-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BNO₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09258738
CAS-Nummer: 957034-36-5