1-Decanthiol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 34.8 EUR
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Decanthiol 96%
1-Decanthiol
Formel: C₁₀H₂₂S
Siedepunkt: 114 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004884
CAS-Nummer: 143-10-2
EINECS: 205-584-2