1-Penten 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Amylen
OR5326-100G OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA 249 EUR
APOSOR5326-100G APOSOR5326-25G
1-Penten 98%
1-Penten
Formel: C₅H₁₀
Siedepunkt: 29…31 °C
Schmelzpunkt: –138 °C
Dichte: 0,64 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003567
CAS-Nummer: 109-67-1
UN: 1108
ADR: 3,I