3-Brombenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: m-Bromobenzoic Acid
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 114 EUR
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
3-Brombenzoesäure 98%
3-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
Schmelzpunkt: 155…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002487
CAS-Nummer: 585-76-2
EINECS: 209-562-3