2,5-Dimethylindol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dimethyl-1H-indole
OR5331-1G
OR5331-25G
OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5331-1G
APOSOR5331-25G
APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindol
2,5-Dimethylindol
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145,2 g/mol Schmelzpunkt: 113…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005621 CAS-Nummer: 1196-79-8 |