2,4,6-Trichlorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-TBA
OR5333-100G OR5333-250G OR5333-25G OR5333-500G
APOSOR5333-100GEA 89.9 EUR
APOSOR5333-100G APOSOR5333-250G APOSOR5333-25G APOSOR5333-500G
2,4,6-Trichlorbenzoesäure 99%
2,4,6-Trichlorbenzoesäure
Formel: C₇H₃Cl₃O₂
Molecular Weight: 225,46 g/mol
Schmelzpunkt: 160…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060699
CAS-Nummer: 50-43-1