5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloroindoline
OR5335-1G
OR5335-25G
OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA
79.9
EUR
APOSOR5335-1G
APOSOR5335-25G
APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel:
C₈H₈ClN Molecular Weight: 153,61 g/mol Siedepunkt: 93…98 °C/0,4mmHg Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01941330 CAS-Nummer: 25658-80-4 |