2-Ethoxybenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5338-100G OR5338-25G
APOSOR5338-100GEA 79.9 EUR
APOSOR5338-100G APOSOR5338-25G
2-Ethoxybenzoylchlorid 98%
2-Ethoxybenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Siedepunkt: 114…118 °C/5mmHg
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016348
CAS-Nummer: 42926-52-3
EINECS: 256-003-4
UN: 3265
ADR: 8,II