3,5-Dihydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5346-1G
OR5346-25G
OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA
219
EUR
APOSOR5346-1G
APOSOR5346-25G
APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitril 98%
3,5-Dihydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₅NO₂ Schmelzpunkt: 185…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016453 CAS-Nummer: 19179-36-3 |