3,5-Lutidin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,5-Dimethylpyridine

OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 132 EUR
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutidin 99%
3,5-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 169…170 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006404
CAS-Nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR