3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Naphthalen-2-yl)acrylic acid
OR5352-25G
OR5352-1G
OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA
403
EUR
APOSOR5352-25G
APOSOR5352-1G
APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ Molecular Weight: 198.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209666 CAS-Nummer: 51557-26-7 |