4-Amino-6-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5359-1G OR5359-10G OR5359-25G
APOSOR5359-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5359-1G APOSOR5359-10G APOSOR5359-25G
4-Amino-6-methoxypyrimidine
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₇N₃O
Molecular Weight: 125,1286 g/mol
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129983
CAS-Nummer: 696-45-7