m-Toluidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Toluidin, 3-Methylanilin, 3-Aminotoluol
OR5362-250G
OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA
87
EUR
APOSOR5362-250G
APOSOR5362-1KG
m-Toluidin 99%
m-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107,16 g/mol Siedepunkt: 203…204 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,999 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007808 CAS-Nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...