(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlorbenzylcyanid
OR5364-1KG OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA 36.4 EUR
APOSOR5364-1KG APOSOR5364-500G
(4-Chlorphenyl)acetonitril 98+%
(4-Chlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 265…267 °C
Schmelzpunkt: 25…31 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001918
CAS-Nummer: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II