2-Amino-1,3-propandiol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-1,3-dihydroxypropan, Serinol

OR5368-100G OR5368-25G OR5368-500G
APOSOR5368-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5368-100G APOSOR5368-25G APOSOR5368-500G
2-Amino-1,3-propandiol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91.11 g/mol
Siedepunkt: 128 °C/0.8mmHg
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR