3-Brombenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 3-Brombenzolsulfochlorid
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 132 EUR
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
3-Brombenzolsulfonylchlorid 97%
3-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 90…91 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Dichte: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052313
CAS-Nummer: 2905-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II