5,6-Dimethoxyindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 102 EUR
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimethoxyindol 98%
5,6-Dimethoxyindol
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 198 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005675
CAS-Nummer: 14430-23-0