4-Brombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brombenzolsulfochlorid, 4-Brombenzolsulfonsäurechlorid
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
4-Brombenzolsulfonylchlorid
4-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Molecular Weight: 255,52 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C/26mmHg
Schmelzpunkt: 75…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007437
CAS-Nummer: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II