3-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Chlorbenzolsulfochlorid
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid 98%
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molecular Weight: 211,07 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051697
CAS-Nummer: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II