2-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 2-Nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Nitrobenzolsulfochlorid
OR5376-100G
OR5376-25G
OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA
69.6
EUR
APOSOR5376-100G
APOSOR5376-25G
APOSOR5376-500G
2-Nitrobenzolsulfonylchlorid 97%
2-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClNO₄S Molecular Weight: 221,62 g/mol Schmelzpunkt: 63…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007430 CAS-Nummer: 1694-92-4 EINECS: 216-907-1 UN: 3261 ADR: 8,II |