2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5380-10G
OR5380-25G
OR5380-50G
APOSOR5380-10GEA
161
EUR
APOSOR5380-10G
APOSOR5380-25G
APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₄O₂Si Siedepunkt: 116…118 °C Dichte: 1,013 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040721 CAS-Nummer: 1078-31-5 EINECS: 214-081-7 |