2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3-Dichlorbenzolsulfochlorid
OR5381-100G
OR5381-25G
OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA
198
EUR
APOSOR5381-100G
APOSOR5381-25G
APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 97%
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Molecular Weight: 245,51 g/mol Schmelzpunkt: 57…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051844 CAS-Nummer: 82417-45-6 UN: 3261 ADR: 8,II |