2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Dichlorbenzolsulfochlorid, 2,5-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid
OR5382-100G OR5382-25G
APOSOR5382-100GEA 197 EUR
APOSOR5382-100G APOSOR5382-25G
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid 98%
2,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Schmelzpunkt: 36…37 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007429
CAS-Nummer: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8,II