3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfochlorid, 3,5-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 125 EUR
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
3,5-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₂S
Molecular Weight: 245,51 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051698
CAS-Nummer: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II