2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5385-1G OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA 79.9 EUR
APOSOR5385-1G APOSOR5385-5G
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄HCl₃O₂S₂
Siedepunkt: 256…257 °C
Dichte: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00051665
CAS-Nummer: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II