4-Nitrobenzylchlorformiat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 270 EUR
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
4-Nitrobenzylchlorformiat 97%
4-Nitrobenzylchlorformiat
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,59 g/mol
Siedepunkt: 230 °C/9,75mmHg
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007375
CAS-Nummer: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 3261
ADR: 8,II