1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 149 EUR
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol 95%
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄S
Schmelzpunkt: 88…105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005289
CAS-Nummer: 6160-65-2